missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FATE1 Antibody (OTI1A1), PerCP, Novus Biologicals™

Code produit 30035412 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30035412 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30035412 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP272310PCP

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

FATE1 Monoclonal antibody specifically detects FATE1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FATE1
Applications Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
Classification Monoclonal
Clone OTI1A1
Conjugué PerCP
Dilution Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Formule PBS
Alias de gène Cancer/testis antigen 43, CT43BJ-HCC-2 antigen, FATEfetal and adult testis expressed transcript protein, fetal and adult testis expressed 1, fetal and adult testis-expressed transcript protein, Tumor antigen BJ-HCC-2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Full length human recombinant protein of human FATE1(NP_149076) produced in HEK293T cell.
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 89885
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.