Learn More
FBXO30 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | FBXO30 |
|---|---|
| Concentration | 300 μg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
16865965
|
Proteintech
28039-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
16855965
|
Proteintech
28039-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The FBXO30 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human FBXO30. This antibody recognizes human antigen. The FBXO30 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
| FBXO30 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| IgG |
| 300 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| 84085 | |
| Primary |