missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FBXW7/Cdc4 Antibody (FBOX 3a9/1), Allophycocyanin/Cy7, Novus Biologicals™

Code produit 18106768 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18106768 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18106768 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP250403APCCY7

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

FBXW7/Cdc4 Monoclonal specifically detects FBXW7/Cdc4 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FBXW7/Cdc4
Applications Flow Cytometry, KnockDown
Classification Monoclonal
Clone FBOX 3a9/1
Conjugué APC-Cyanine7
Dilution Flow Cytometry
Formule PBS with 0.05% Sodium Azide
Alias de gène AGOFBXO30, Archipelago homolog, archipelago, Drosophila, homolog of, CDC4FLJ16457, F-box and WD repeat domain containing 7, F-box and WD-40 domain protein 7 (archipelago homolog, Drosophila), F-box and WD-40 domain-containing protein 7, F-box protein FBW7, F-box protein FBX30, F-box protein SEL-10, F-box/WD repeat-containing protein 7, FBW7hCdc4, FBX30FLJ11071, FBXW6, hAgo, homolog of C elegans sel-10, SEL-10DKFZp686F23254, SEL10FBW6
Symboles de gène(s) FBXW7
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Synthetic peptide of human sequence
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
Disciplines de recherche Cancer
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55294
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.