missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Antibody (2.4G2), FITC, Novus Biologicals™

Code produit 18628476 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
:
0.1 mL, FITC
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18628476 0.1 mL, FITC
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18628476 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP252644F

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16) in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF, Neutralization
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Fc gamma RII/RIII (CD32/CD16)
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 2.4G2
Conjugué FITC
Formule PBS
Alias de gène CD16, CD16A, CD16-II, FCG3, FCGR3, FCGR3A, FCGRIII, FcGRIIIA, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20, Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III-A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Mouse BALB/c Macrophage J774 Cell Line.
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2214
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG κ
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.