Learn More
Fc gamma RIIB/CD32b Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
227.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | Fc gamma RIIB/CD32b |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:1000-1:2000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18615305
|
Novus Biologicals
NBP2-99136-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18623466
|
Novus Biologicals
NBP2-99136-50ul |
50 μg |
227.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Fc gamma RIIB/CD32b Polyclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIB/CD32b in Human samples. It is validated for ELISASpécification
| Fc gamma RIIB/CD32b | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Immunology | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 2213 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
| ELISA 1:1000-1:2000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Fc gamma RIIB/CD32b (Accession#: Ala 46-Pro 217; NP_001002274.1) | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |