missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RIIB/CD32b Antibody (S07-4B5), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-19496-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fc gamma RIIB/CD32b Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIIB/CD32b in Human, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spécification
| Fc gamma RIIB/CD32b | |
| Monoclonal | |
| 0.3 mg/mL | |
| Western Blot, Immunohistochemistry 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin | |
| CD32 antigen, CD32B, CD32Fc fragment of IgG, low affinity II, receptor for (CD32), CDw32, Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor (CD32), Fc fragment of IgG, low affinity IIb, receptor for (CD32), Fc gamma RIIb, FCG2, Fc-gamma RII-b, fc-gamma-RIIb, FCGR2, fcRII-b, IGFR2, IgG Fc receptor II-b, low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b | |
| A synthetic peptide of human Fc gamma RIIB/CD32b (Uniprot # P31994) | |
| 50 μg | |
| Immunology, Phospho Specific | |
| 2213 | |
| Store at 4°C short term. Store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| S07-4B5 | |
| Unconjugated | |
| 50mM Tris-Glycine(pH 7.4), 0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.05% BSA | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu