missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fc gamma RIII (CD16) Antibody (245536), DyLight 550, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB2546L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fc gamma RIII (CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIII (CD16) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| Fc gamma RIII (CD16) | |
| Monoclonal | |
| DyLight 550 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 245536 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD16, CD16A, Fc fragment of IgG receptor IIIa, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20 | |
| Raised against Fc gamma RIII (CD16). | |
| 0.1 mL | |
| Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cells | |
| 2214 | |
| Store at 4°C in the dark. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu