Learn More
Fc gamma RIII (CD16) Antibody (ICO-116), PerCP, R&D Systems™
Code produit 18666738 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18666738 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18666738 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP247955PCP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    631.17€
    544.95€ / 0.1mL
    Économisez 86.22€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Fc gamma RIII (CD16) Monoclonal antibody specifically detects Fc gamma RIII (CD16) in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Fc gamma RIII (CD16)
Applications Flow Cytometry, Immunofluorescence, Immunofluorescence, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone ICO-116
Conjugué PerCP
Formule PBS
Alias de gène CD16, CD16A, Fc fragment of IgG receptor IIIa, FCG3, FCGR3, FCGRIII, FCR-10, FCRIII, FCRIIIA, IGFR3, IMD20
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Human Fc gamma RIII (CD16) protein (Uniprot: P08637)
Méthode de purification Protein A or G purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Growth and Development, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Stem Cells
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2214
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1 κ