Learn More
FCAR/CD89 Antibody (14A8 (14.1)) - Chimeric - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
244.00€ - 635.00€
Spécification
| Antigène | FCAR/CD89 |
|---|---|
| Clone | 14A8 (14.1) |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18664904
|
Novus Biologicals
NBP3-20161-0.2mg |
0.2 mg |
635.00€
0.20mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18653895
|
Novus Biologicals
NBP3-20161-0.025mg |
0.025 mg |
244.00€
0.02mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
FCAR/CD89 Monoclonal antibody specifically detects FCAR/CD89 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, ImmunoprecipitationSpécification
| FCAR/CD89 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| CD89 antigen, CD89IgA Fc receptor, Fc alpha receptor, Fc fragment of IgA, receptor for, immunoglobulin alpha Fc receptor | |
| The original antibody was generated by immunizing HCO12 trangene containing mice with recombinant soluble CD89 antigen. | |
| Primary | |
| Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C. |
| 14A8 (14.1) | |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Immunology | |
| PBS | |
| 2204 | |
| IgG κ | |
| Protein A purified |