missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCAR/CD89 Antibody (488032), DyLight 405, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB3939E
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FCAR/CD89 Monoclonal antibody specifically detects FCAR/CD89 in Human, Cynomolgus Monkey samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
Spécification
| FCAR/CD89 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Cynomolgus Monkey | |
| Purified |
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 488032 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| CD89 antigen, CD89IgA Fc receptor, Fc alpha receptor, Fc fragment of IgA, receptor for, immunoglobulin alpha Fc receptor | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with human FCAR/CD89, Gln22-Lys287, Accession # P24071 | |
| 0.1 mL | |
| Immunology | |
| 2204 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu