Learn More
FCRL3/FcRH3 Antibody (546828), Janelia Fluor™ 646, R&D Systems™
Code produit 18621670 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18621670 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18621670 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB3126J
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    785.91€
    673.05€ / 0.1mL
    Économisez 112.86€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
FCRL3/FcRH3 Monoclonal specifically detects FCRL3/FcRH3 in Human samples. It is validated for CyTOF, Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FCRL3/FcRH3
Applications CyTOF, Flow Cytometry
Classification Monoclonal
Clone 546828
Conjugué Janelia Fluor 646
Dilution Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène CD307c, Fc receptor homolog 3, Fc receptor-like 3, Fc receptor-like protein 3, FCRH3, fcR-like protein 3, hIFGP3, IFGP3, immunoglobulin superfamily receptor translocation associated protein 3, IRTA3, SPAP2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FCRL3/FcRH3, Arg14-Arg569, Accession # Q96P31
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche B Cell Development and Differentiation Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 115352
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG1
Gamme de produits Novus