missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FCRL4/FcRH4/IRTA1 Antibody (A1), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP3-11836AF647
473.45 EUR valable jusqu'au 2025-12-16
MEILLEUR PRIX promo! Utilisez le code promo "24090" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FCRL4/FcRH4/IRTA1 Monoclonal antibody specifically detects FCRL4/FcRH4/IRTA1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Spécification
| FCRL4/FcRH4/IRTA1 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| CD307d antigen, Fc receptor homolog 4, Fc receptor-like 4, FcRH4, FCRH4Fc receptor-like protein 4, FcRL4, FcR-like protein 4, hIFGP2, IFGP family protein 2, IFGP2, IGFP2, Immune receptor translocation-associated protein 1, immunoglobulin superfamily Fc receptor, gp42, immunoglobulin superfamily receptor translocation associated 1, IRTA1MGC150523, MGC150522 | |
| DNA-immunization followed by a boost with FCRL4/FcRH4/IRTA1-transfected cells | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| A1 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| 83417 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a κ |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu