Learn More
Ohaus™ Balance de portionnement alimentaire série FD
Une balance pour le portionnement robuste et multifonction conçue pour une utilisation dans les services alimentaires.
645.00€
Spécification
Autonomie de la batterie | 120 heures |
---|---|
Type de batterie | Batterie interne au plomb-acide étanche rechargeable |
Étalonnage | Calibrage de portée externe ou de linéarité sélectionnable par l’utilisateur |
Certifications/Conformité | NSF, HACCP |
Structure | Boîtier et plate-forme en acier inox, indicateur de niveau initial |
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11870152
|
Ohaus™
71170445 |
FD15 |
645.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11860152
|
Ohaus™
71170444 |
FD6 |
645.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
L’OHAUS FD est une balance de portionnement robuste et multifonction conçue pour une utilisation dans les applications de services alimentaires. Parfaitement adaptée au portionnement alimentaire et aux pesées de contrôle, la balance FD associe une conception facile à nettoyer, un affichage rapide et une cellule de chargement de haute précision. Conçue pour être utilisée dans les restaurants, les boulangeries, la fabrication alimentaire et les autres domaines nécessitant rapidité de fonctionnement et flexibilité, la balance OHAUS FD offre robustesse et propreté dans une conception économique unique.Spécification
120 heures | |
Calibrage de portée externe ou de linéarité sélectionnable par l’utilisateur | |
Boîtier et plate-forme en acier inox, indicateur de niveau initial | |
Interrupteur à membrane à 4 boutons | |
<2 s | |
Balance de portionnement alimentaire série FD | |
300 mm | |
71 mm | |
Adaptateur mural secteur de 9 VCC 0,5 A, 100/120 VCA 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Batterie interne au plomb-acide étanche rechargeable | |
NSF, HACCP | |
LCD bleu rétroéclairé de 7 segments à 5 chiffres | |
IP43 | |
-10°C à +40°C | |
Livre, once décimale, once fractionnelle de 3/4, 1/2 et 1/4, gramme, kilogramme, affichage mixte lb:oz (onces soit décimales soit fractionnelles) | |
223 mm | |
3,6 kg | |
9/100 à 120 V |