Learn More
Réactif II de Fehling pour sucres, pour la détermination du sucre, réactif Ph. Eur., solution II : tartrate de sodium et de potassium, alcalin, Honeywell Fluka™
Pour la détermination du sucre, réactif Ph. Eur., solution II : tartrate de sodium et de potassium, alcalin
Marque: Honeywell Fluka 36019-500ML
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1310-73-2 Poids : 0.62000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : II
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Fehling’s reagent II for sugars | |
MFCD00012467 | |
1.23-1.25g/mL at 20°C |
1310-73-2,304-59-6,7732-18-5 | |
UN1824 | |
500 mL |
Sécurité et traitement
- Fehling
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium hydroxide