Learn More
Thermo Scientific™ RNase H (5 U/μl)
La ribonucléase H (RNase H) est une endoribonucléase venant dégrader spécifiquement le brin ARN d’hybrides ARN-ADN.
Marque: Thermo Scientific™ EN0202
701.38 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.54
Informations supplémentaires : Poids : 1.51950kg
Description
La ribonucléase H (RNase H) dégrade de manière spécifique le brin d’ARN des hybrides ARN-ADN N’hydrolyse pas les liaisons phosphodiesters des ADN et ARN simple brin et double brin
- N’hydrolyse pas les liaisons phosphodiesters de l’ADN et l’ARN simple brin et double brin
- L’absence d’endodésoxyribonucléases, d’exo-désoxyribonucléases et de ribonucléases a été confirmée par des tests de qualité appropriés.
Source :
- Cellules MRE-600 E. coli
Poids moléculaire :
- Monomère 18,4 kDa
Définition de l’unité d’activité :
- Une unité de l’enzyme catalyse la formation de 1 nmol de produits solubles dans l’acide en 20 min à 37°C
- L’activité enzymatique est dosée dans le mélange suivant : Tris-HCl 20 mM (pH 7,8), KCl 40 mM, MgCl2 8 mM, DTT 1 mM, [3H]-poly(A)·poly(dT) 24 μM, BSA 0,03 mg/ml, glycérol 4 % (v/v)
- L’enzyme est fournie sous la forme suivante : HEPES-KOH 25 mM (pH 8,0), KCl 50 mM, EDTA 0,1 mM, DTT 1 mM, BSA 0,1 mg/ml et glycérol 50 % (v/v)
Tampon de réaction 10X :
- 200 mM de Tris-HCl (pH 7,8), 400 mM de KCl, 80 mM de MgCl2, 10 mM de DTT
Inhibition et inactivation :
- Inhibiteurs : chélateurs de métaux, réactifs bloquants de SH
- Inactivation thermique à 65°C pendant 10 min.
Recommandées dans les cas suivants :
- Élimination de l’ARNm avant la synthèse de l’ADNc du deuxième brin (1)
- PCR en temps réel et PCR quantitative en temps réel : élimination de l’ARN après la synthèse de l’ADNc du premier brin
- Élimination des séquences poly(A) de l’ARNm après hybridation avec l’oligo(dT) (2)
- Clivage de l’ARN spécifique au site (3)
- Études de produits de réaction de polyadénylation in vitro
Spécification
5 U / μl | |
Tampon de réaction 10X | |
RNase H |
RNase | |
500 U |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.