Learn More
Zika Virus (SPH2015) Envelope Antibody (35), Allophycocyanin, R&D Systems™
Code produit 18610508 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610508 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18610508 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP305856APC
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Zika Virus (SPH2015) Envelope Monoclonal specifically detects Zika Virus (SPH2015) Envelope in Virus samples. It is validated for Sandwich ELISA Capture.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène Zika Virus (SPH2015) Envelope
Applications Sandwich ELISA Capture
Classification Monoclonal
Clone 35
Conjugué APC
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Espèces cibles Virus
Type de produit Antibody
Forme Purified
Gamme de produits Novus