Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, inactivé par la chaleur, approuvé par lʼUE, provenant d’Amérique du Sud
Testé en vue d’une vérification de lʼabsence de contamination par des virus et des mycoplasmes. Fourni avec un certificat dʼanalyse détaillant les résultats du CQ.
Marque: Gibco™ 10500064
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.53820kg
Description
Catégorie de sérums : ÉtalonOrigine : Union européenne Approuvé (Amérique du Sud)
Testé en vue d’une vérification de lʼabsence de contamination par des virus et des mycoplasmes. Fourni avec un certificat dʼanalyse détaillant les résultats du CQ.
Spécification
Culture cellulaire de base, recherche spécialisée et dosages spécifiques | |
Conserver au congélateur (entre –5 et –30°C) | |
Union européenne Approuvé (Amérique du Sud) | |
Flacons | |
500 mL | |
Qualifié | |
Liquide | |
Oui |
Approuvé par lʼUnion européenne | |
Sérum fœtal de veau (non activé par la chaleur), approuvé par l’Union européenne (provenance sud-américaine), 500 ml, température de stockage de –5 à –30°C, bovins / espèces bovines, testé en vue d’une vérification de l’absence de contamination par des virus et des mycoplasmes, glace sèche | |
Liquide | |
Sérum de veau fœtal inactivé par la chaleur | |
Bovine | |
Virus, mycoplasme | |
Culture cellulaire de base, recherche spécialisée et dosages spécifiques | |
Qualifié |