Learn More
Gibco™ Sérum de veau fœtal, qualifié, inactivé par la chaleur, approuvé par lʼUE, provenant d’Amérique du Sud
Testé en vue d’une vérification de lʼabsence de contamination par des virus et des mycoplasmes. Fourni avec un certificat dʼanalyse détaillant les résultats du CQ.
89.00€ - 451.00€
Spécification
Dosages supplémentaires | Culture cellulaire de base, recherche spécialisée et dosages spécifiques |
---|---|
Certifications/Conformité | Approuvé par lʼUnion européenne |
Contenu et stockage | Conservation au congélateur (–5 à –30°C) |
Pays d’origine | Union européenne Approuvé (Amérique du Sud) |
Forme | Liquide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11550356
|
Gibco™
10500064 |
500 mL |
451.00€
500mL |
Expédition estimée: 17-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11543407
|
Gibco™
10500056 |
100 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Catégorie de sérums : ÉtalonOrigine : Union européenne Approuvé (Amérique du Sud)
Testé en vue d’une vérification de lʼabsence de contamination par des virus et des mycoplasmes. Fourni avec un certificat dʼanalyse détaillant les résultats du CQ.
Spécification
Culture cellulaire de base, recherche spécialisée et dosages spécifiques | |
Conservation au congélateur (–5 à –30°C) | |
Liquide | |
Bovine | |
Virus et mycoplasmes | |
Culture cellulaire de base, recherche spécialisée et dosages spécifiques | |
Qualifié |
Approuvé par lʼUnion européenne | |
Union européenne Approuvé (Amérique du Sud) | |
Flacons | |
Qualifié | |
Liquide | |
Oui |