missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FFAR3/GPR41 Antibody (2590G) [DyLight 405], Novus Biologicals™

Code produit 18583096 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18583096 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18583096 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB10562E

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Monoclonal Antibody

FFAR3/GPR41 Monoclonal antibody specifically detects FFAR3/GPR41 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FFAR3/GPR41
Applications Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Classification Monoclonal
Clone 2590G
Conjugué DyLight 405
Dilution Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène free fatty acid receptor 3, G protein-coupled receptor 41, GPR41FFA3R, G-protein coupled receptor 41
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthetic peptide containing human FFAR3
Méthode de purification Protein A or G purified from cell culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche GPCR
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2865
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.