Learn More
Ferroportin/SLC40A1 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP1-21502
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ferroportin/SLC40A1 Polyclonal specifically detects Ferroportin/SLC40A1 in Human, Mouse, Rat, Porcine, Bovine samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular).
Spécification
| Ferroportin/SLC40A1 | |
| Rabbit | |
| Human, Mouse, Pig, Bovine |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| 0.1 mL |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu