Learn More
Coverguard™ Masque facial FFP1 NR D
Description
- EPI Cat. III FFP1 NR D
- Jetable
- Matière filtrante électrostatique
- Bande élastique coulissante pour un meilleur réglage
- Polypropylène non tissé, sans latex
- Pince-nez réglable
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EPI CE Catégorie III FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Description | Demi-masque pliable jetable FFP1, contour externe scellé, valve d’expiration |
| Jetable | Oui |
| Matériau | Polypropylène non tissé |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| Efficacité de filtre | FFP1 |
| Sans latex | Oui |
| Matériau du serre-tête | Élastique en caoutchouc synthétique (sans latex) |
| Type de couvre-nez | Pince-nez réglable |
| Résistant à | Aérosols non toxiques et poussières non toxiques |
| Afficher plus |