Learn More
Coverguard™ Masque facial FFP1 NR D
Code produit. p-7239951
Click to view available options
Modèle:
Demi-masque pliable plat
Demi-masque pliable plat avec valve
Masque à coquille
Masque à coquille avec valve
Type de couvre-nez:
Pince-nez réglable
Pince-nez réglable avec coussinet de nez en mousse PU
Avec soupape d’expiration:
Non
Oui
Conditionnement:
120 pièces
240 pièces
Code produit. 12003186
Marque: Coverguard™ 23100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les masques Coverguard™ FFP1 sont à usage unique et protègent contre les aérosols liquides et solides non toxiques, dans des applications telles que l’agriculture, la sylviculture et la pêche, les industries légères, l’entretien, les infrastructures et la construction, le bricolage, ainsi qu’une utilisation générale en laboratoire ou sur le terrain.
  • EPI Cat. III FFP1 NR D
  • Jetable
  • Matière filtrante électrostatique
  • Bande élastique coulissante pour un meilleur réglage
  • Polypropylène non tissé, sans latex
  • Pince-nez réglable
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EPI CE Catégorie III FFP1 NR D, EN 149:2001 + A1:2009
Description Demi-masque pliable jetable FFP1, contour externe scellé
Jetable Oui
Matériau Polypropylène non tissé
Avec soupape d’expiration Non
Efficacité de filtre FFP1
Sans latex Oui
Matériau du serre-tête Élastique en caoutchouc synthétique (sans latex)
Type de couvre-nez Pince-nez réglable
Résistant à Aérosols non toxiques et poussières non toxiques
Stérilité Non stérile
Modèle Demi-masque pliable plat