Learn More
Coverguard™ Masque facial FFP2 NR D
Description
- EPI Cat. III FFP2 NR D
- Jetable
- Matière filtrante électrostatique
- Bande élastique coulissante pour un meilleur réglage
- Polypropylène non tissé, sans latex
- Pince-nez réglable
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EPI CE Catégorie III FFP2 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Description | Masque à coquille jetable FFP2, contour externe soudé |
| Jetable | Oui |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| À utiliser avec (équipement) | Industries chimiques et pharmaceutiques, industries légères, industries lourdes et de traitement, finitions de construction, industrie du bâtiment, infrastructure |
| Type de couvre-nez | Pince-nez réglable avec coussinet de nez en mousse PU |
| Résistant à | Aérosols liquides et solides non toxiques |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Masque à coquille |
Nom du produit
¿Detecta una oportunidad de mejora?