Learn More
Coverguard™ Masque facial FFP2 NR D pour vapeurs organiques, gaz et acides
Click to view available options
:
Masque facial ; style : Demi-masque avec coquille et valve carbone
Description
- EPI Cat. III FFP2 NR D vapeurs organiques, gaz et acides
- Filtre les mauvaises odeurs
- La valve d’expiration au carbone actif réduit l’accumulation de buée à l’intérieur du masque
- Polypropylène non tissé
- Pince-nez en aluminium réglable avec joint nasal entièrement en mousse PU
- Cette conception spécifique offre une faible résistance respiratoire grâce à la grande surface du matériau filtrant
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EPI CE No de catalogue III, FFP2 NR D, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Description | Demi-masque FFP2 NR D avec valve pour vapeurs organiques, gaz et acides |
| Jetable | Oui |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Industries lourdes et de traitement, industries chimiques et pharmaceutiques, industries légères, infrastructures, industrie du bâtiment, construction - travaux de finition, bricolage |
| Type de couvre-nez | Pince-nez en aluminium, joint nasal entièrement en PU |
| Résistant à | Vapeurs organiques, gaz et acides |
| Forme | Demi-masque |
| Stérilité | Non stérile |
| Modèle | Demi-masque avec coquille et valve carbone |