Learn More
Coverguard™ Demi-masque FFP2 NR D SL VO-GA pour vapeurs et acides organiques, bleu avec valve d’expiration
Click to view available options
Description:
Demi-masque bleu FFP2 avec coquille et valve carbone
Stérilité:
Non stérile
Résistant à:
Aérosols et poussière faiblement toxique
Conditionnement:
120 pièces
Description
- EPI Cat. III FFP2 NR D vapeurs organiques, gaz et acides
- Filtre les mauvaises odeurs
- La valve d’expiration au carbone actif réduit l’accumulation de buée à l’intérieur du masque
- Polypropylène non tissé
- Pince-nez en aluminium réglable avec joint nasal entièrement en mousse PU
- Cette conception spécifique offre une faible résistance respiratoire grâce à la grande surface du matériau filtrant
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | EPI CE No de catalogue III, FFP2, EN 149:2001 + A1:2009 |
| Description | Demi-masque bleu FFP2 avec coquille et valve carbone |
| Jetable | Oui |
| Avec soupape d’expiration | Oui |
| À utiliser avec (équipement) | Industries lourdes et de traitement, industries chimiques et pharmaceutiques, industries légères, infrastructures, industrie du bâtiment, construction - travaux de finition, bricolage |
| Type de couvre-nez | Pince-nez réglable en aluminium, coussinet de nez en mousse PU |
| Résistant à | Aérosols et poussière faiblement toxique |
| Forme | Demi-masque |
| Stérilité | Non stérile |