Learn More
Masque facial pour masque respiratoire jetable FFP3
Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
:
Sans valve
Description
- Respirateur jetable FFP3 testé et certifié
- Sans vanne d’expiration
- Les bandeaux permettent un ajustement plus sûr, plus serré et plus confortable
- Les bandeaux rendent les lunettes plus confortables et sont largement compatible avec divers produits de protection oculaire
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Approuvé CE, EN 149:2001 + A1:2009 FFP3 NR |
| Design Type | Pliage à plat |
| Jetable | Oui |
| Type de filtre | FFP3 NR |
| Matériau | Masque : Polypropylène ; Bandeau : Élastique synthétique ; Embout nasal : Métal et Polypropylène |
| Type de produit | Masque respiratoire pour particules avec double bandeau |
| Dimensions | Universal |
| Avec soupape d’expiration | Non |
| Type d’emballage | Conditionnement individuel |
| Stérilité | Non stérile |