missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

FGFR1 Antibody (133105) [DyLight 488], Novus Biologicals™

Code produit 30643615 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30643615 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30643615 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur FAB658K

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

FGFR1 Monoclonal antibody specifically detects FGFR1 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène FGFR1
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 133105
Conjugué DyLight 488
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène basic fibroblast growth factor receptor 1, BFGFR, bFGF-R-1, CD331, CD331 antigen, CEK, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGFBR, FGFR-1, fibroblast growth factor receptor 1, FLGH3, FLJ99988, FLT-2, FLT2H4, Fms-like tyrosine kinase 2, fms-related tyrosine kinase 2, H2, H5, HBGFR, heparin-binding growth factor receptor, hydroxyaryl-protein kinase, KAL 2, KAL2, N-SAM, OGD, Proto-oncogene c-Fgr, soluble FGFR1 variant 1, soluble FGFR1 variant 2
Espèces hôtes Mouse
Immunogène Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human FGF R1 alpha (IIIc)
Méthode de purification Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Apoptosis, Core ESC Like Genes, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2260
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG2b
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.