Learn More
Novus Biologicals™ FGFR2 Antibody (bemarituzumab) - Humanized, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
213.00€ - 920.00€
Spécification
| Antigène | FGFR2 |
|---|---|
| Clone | bemarituzumab |
| Applications | Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay |
| Classification | Monoclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
30046079
|
Novus Biologicals™
NBP3-28356-100ug |
100 μg |
326.00€
100µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30044768
|
Novus Biologicals™
NBP3-28356-50ug |
50 μg |
213.00€
50µg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
30048375
|
Novus Biologicals™
NBP3-28356-1mg |
1 mg |
920.00€
1mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
FGFR2 Monoclonal antibody specifically detects FGFR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional AssaySpécification
| FGFR2 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Unconjugated | |
| Human | |
| Angiogenesis, Protein Kinase | |
| Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2) | |
| BBDS, BEK, BFR-1, CD332, CD332 antigen, CEK3, CFD1, craniofacial dysostosis 1, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, ECT1, fibroblast growth factor receptor 2, FLJ98662, Jackson-Weiss syndrome, JWS, Keratinocyte growth factor receptorreceptor like 14, KGFR, K-sam, KSAM, soluble FGFR4 variant 4, TK14, TK25 | |
| FGFR2/ CD332 | |
| Primary | |
| Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex. |
| bemarituzumab | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| P21802 | |
| 2263 | |
| IgG1 | |
| Protein A purified | |
| Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted. |