missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FGFR3 Antibody (136334), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB766CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
FGFR3 Monoclonal antibody specifically detects FGFR3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Western Blot,CyTOF
Spécification
| FGFR3 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| EC 2.7.10, fibroblast growth factor receptor 3, HSFGFR3EX, JTK4thanatophoric dwarfism | |
| Pool of NS0-derived recombinant human FGF R3 alpha (IIIb) and Sf21-derived FGF R3 alpha (IIIc) | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Cancer, Protein Kinase | |
| 2261 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Western Blot, CyTOF | |
| 136334 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu