Learn More
FGFR4 Antibody (148), DyLight 650, R&D Systems™
Code produit 18050039 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18050039 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18050039 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP290949C
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
FGFR4 Monoclonal specifically detects FGFR4 in Rhesus Macaque samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène FGFR4
Applications ELISA
Classification Monoclonal
Clone 148
Conjugué DyLight 650
Formule 50 mM Sodium Borate
Alias de gène CD334, CD334 antigen, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, FGFR-4, fibroblast growth factor receptor 4, JTK2hydroxyaryl-protein kinase, MGC20292, protein-tyrosine kinase, TKF, tyrosine kinase related to fibroblast growth factor receptor, tyrosylprotein kinase
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Rhesus FGFR4 (XP_001087243.1; Met1-Asp369).
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Angiogenesis, Protein Kinase
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2264
Espèces cibles Rhesus Macaque
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus