Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe Fiberlite™ F21-8 x 50 y
Séparez vos échantillons en toute sécurité à une force centrifuge maximale grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y doté de la technologie Bioseal.
10580.00€
Spécification
Matériau | Matériau composite en fibre de carbone |
---|---|
Type | Rotor angulaire fixe |
Capacité | 8 x 50 mL |
FCR max. | 52,400 x g |
Vitesse max. | 21 000 tr/min |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Capacité | Vitesse max. | FCR max. | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12141680
|
Thermo Scientific™
46923 |
Centrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ RC 6 Plus | 8 x 50 mL | 21 000 tr/min | 52,400 x g |
10580.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |
Description
Séparez vos échantillons en toute sécurité à une force centrifuge maximale grâce au rotor à angle fixe Thermo Scientific™ Fiberlite™ F21-8 x 50y doté de la technologie Bioseal.
Rotors Fiberlite :- Durées de cycle réduites avec des forces centrifuges supérieures grâce aux rotors légers en fibre de carbone
- Intégrité structurelle garantie grâce à leur conception étudiée pour résister à la corrosion et aux contraintes d’effort
- Produit garanti 15 ans
Compatible avec :
Centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall™ RC-6 Plus, Thermo Scientific™ Jouan KR22i, Beckman™ J2, flacons et tubes Thermo Scientific Nalgene™
Recommandé dans les domaines suivants :
Fractions subcellulaires, culottage de bactéries, clarification de lysats, membranes cellulaires, isolement des gradients de saccharose des mitochondries, réticulum endoplasmique et séparation des gradients de cellules avec les solutions Percoll, Ficoll, Optiprep ou Nycodenz.
Remarque :
†Les performances de centrifugation peuvent varier selon le modèle.
Spécification
Matériau composite en fibre de carbone | |
8 x 50 mL | |
21 000 tr/min | |
33 mm | |
115 mm | |
4,49 kg (9,9 lb) | |
16,299 x g |
Rotor angulaire fixe | |
52,400 x g | |
106 mm | |
669 | |
29 mm | |
34° | |
Oui |