missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibrillarin Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP3-05533CL1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fibrillarin Monoclonal antibody specifically detects Fibrillarin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Spécification
| Fibrillarin | |
| Monoclonal | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Purified |
| Immunohistochemistry, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| CoraFluor 1 | |
| EC 2.1.1,34-kD nucleolar scleroderma antigen, EC 2.1.1.-, EC 2.1.1.37, FIB, FIB1,34 kDa nucleolar scleroderma antigen, fibrillarin, FLRNrRNA 2'-O-methyltransferase fibrillarin, RNA, U3 small nucleolar interacting protein 1, RNU3IP1 | |
| Recombinant full length human Fibrillarin sequence expressed in and purified from E. coli. | |
| 0.1 mL | |
| Cellular Markers, Core ESC Like Genes, Neuroscience, Nuclear Envelope Markers, Stem Cell Markers | |
| 2091 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu