missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fibrillin 1 Antibody [DyLight 350], R&D Systems™

Code produit 30497973 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30497973 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30497973 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP335691UV
 Article restreint
Expédition estimée: 13-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody

Fibrillin 1 Polyclonal antibody specifically detects Fibrillin 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Fibrillin 1
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 350
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Asprosin, FBN, fibrillin 1, fibrillin 1 (Marfan syndrome), fibrillin 15, fibrillin-1, MASS, MFS1, OCTD, SGS, SSKS, WMS
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 360-460 of human Fibrillin 1 (NP_000129.3).,, Sequence:, CDAGRCWSPGVTVAPEMCPIRATEDFNKLCSVPMVIPGRPEYPPPPLGPIPPVLPVPPGFPPGPQIPVPRPPVEYLYPSREPPRVLPVNVTDYCQLVRYLC
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Extracellular Matrix
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 2200
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.