missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Antibody (983802), FITC, Novus Biologicals™
Rat Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB9727F
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fibroblast Activation Protein alpha/FAP Monoclonal antibody specifically detects Fibroblast Activation Protein alpha/FAP in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry
Spécification
| Fibroblast Activation Protein alpha/FAP | |
| Monoclonal | |
| FITC | |
| PBS | |
| Rat | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Mouse | |
| Purified |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry | |
| 983802 | |
| Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry | |
| 170 kDa melanoma membrane-bound gelatinase, DKFZp686G13158, DPPIV, EC 3.4.21.-, FAPA, Fibroblast activation protein alpha, fibroblast activation protein, alpha, Integral membrane serine protease, seprase, vibronectin | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Fibroblast Activation Protein alpha/FAP, Leu26-Asp761, Accession # P97321 | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Protein Phosphatase | |
| 2191 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu