Learn More
Fibroblast activation protein alpha Rabbit, anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | Fibroblast activation protein alpha |
|---|---|
| Concentration | 500 μg/mL |
| Applications | Immunohistochemistry, ELISA |
| Forme | Liquid |
| Espèces hôtes | Rabbit |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18039895
|
Proteintech
27596-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18019385
|
Proteintech
27596-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The Fibroblast activation protein alpha antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human Fibroblast activation protein alpha. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Fibroblast activation protein alpha antibody has been validated for the following applications: IHC, ELISA analysis.
Spécification
| Fibroblast activation protein alpha | |
| Immunohistochemistry, ELISA | |
| Rabbit | |
| 2191 | |
| IgG | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |
| 500 μg/mL | |
| Liquid | |
| Human, Mouse | |
| DPPIV, FAP, FAPA, Seprase | |
| Primary |