missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
Fibronectin Monoclonal antibody specifically detects Fibronectin in Human, Bovine, Chicken samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Spécification
Spécification
| Antigène | Fibronectin |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | A17 |
| Conjugué | FITC |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | CIG, ED-B, fibronectin 1, FINC, FN, FN1, FNZ, GFND, GFND2, LETS, MSF, SMDCF |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Lysed bovine corneal endothelial cells and extracellular matrix |
| Méthode de purification | Protein A or G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?