missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Filaggrin Mouse, Clone: SPM181, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: EnquireBio 2312-MSM1X-P1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
| Filaggrin | |
| Cytoplasmic | |
| SPM181 | |
| Unconjugated | |
| NP_002007 | |
| Mouse | |
| 26-45kDa (Processed) ;350kDa (Profilaggrin) | |
| Protein A/G Purified | |
| RUO | |
| 2312 | |
| IgG1 κ |
| Immunohistochemistry | |
| Monoclonal | |
| 200μg/mL | |
| 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
| FLG | |
| Recombinant human full-length Filaggrin protein | |
| U-251-MG cells or Skin | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu