Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Surfaces Plane, Ground Cylindrical, 60 mm
The faces of the VitraPOR™ biplane filter discs from series 16 are precisely ground down to tight tolerances and plane surfaces.
112.00€ - 310.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 5/boîte |
Épaisseur (métrique) | 4,0 ± 0,2 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 60 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16882856
|
ROBU VitraPOR™
16602 |
2 |
112.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16862856
|
ROBU VitraPOR™
16600 |
0 |
112.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802866
|
ROBU VitraPOR™
16604 |
4 |
132.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16822866
|
ROBU VitraPOR™
16609 |
00 |
112.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16892856
|
ROBU VitraPOR™
16603 |
3 |
112.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16872856
|
ROBU VitraPOR™
16601 |
1 |
112.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16812866
|
ROBU VitraPOR™
16605 |
5 |
310.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16832866
|
ROBU VitraPOR™
1660F |
Fine |
149.00€
5 pièces |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
- The biplane version may be required in specific installation circumstances
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
5/boîte | |
60 mm |
Non stérile | |
4,0 ± 0,2 mm |