Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 230 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
585.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Épaisseur (métrique) | 19,0 ± 4,0 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 230 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16813156
|
ROBU VitraPOR™
52300 |
0 |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16823156
|
ROBU VitraPOR™
52301 |
1 |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16833156
|
ROBU VitraPOR™
52302 |
2 |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16843156
|
ROBU VitraPOR™
52303 |
3 |
585.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
1 de chaque | |
230 mm |
Non stérile | |
19,0 ± 4,0 mm |