Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 30 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
Marke: ROBU VitraPOR™ 15301
Additional Details : Poids : 0.01000kg
Beschreibung
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spezifikation
Verre borosilicaté 3.3 | |
Non stérile | |
3,5 ± 0,8 mm |
1 | |
10/boîte | |
30 mm |