Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Disc, Untreated, Ground Cylindrical, 30 mm
The faces of the VitraPOR™ standard filter discs are press moulded and may show thickness deviations.
46.40€ - 199.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté 3.3 |
---|---|
Stérilité | Non stérile |
Nb par paquet | 10/boîte |
Épaisseur (métrique) | 3,5 ± 0,8 mm |
Diamètre (métrique) de la membrane | 30 mm |
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12070422
|
ROBU VitraPOR™
15305 |
5 |
199.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12030422
|
ROBU VitraPOR™
15301 |
1 |
46.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 05-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16802776
|
ROBU VitraPOR™
15309 |
00 |
46.40€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16812776
|
ROBU VitraPOR™
1530F |
Fine |
66.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Highly resistant to most chemicals and temperatures up to 500°C
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
10/boîte | |
30 mm |
Non stérile | |
3,5 ± 0,8 mm |