Learn More
BRAND™ Filtres pour pipettes Transferpette™
Convient aux pipettes de 0,5 à 5 ml ou de 1 à 10 ml. Les filtres pour pipettes Transferpette™ sont disponibles en boîtes de 25.
Marque: BRAND™ 704652
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.00450kg
Description
- Filtres à utiliser avec des dispositifs Transferpette™ et Transferpette™ S
- Convient aux pipettes de 0,5 à 5 ml ou de 1 à 10 ml
- 25/boîte
Spécification
0,5 ml à 5 ml | |
Pipettes Transferpettetrade;, Transferpettetrade; S | |
25/boîte |