Learn More
Robu™ Entonnoir de filtration
Les entonnoirs de filtration Robu™ sont conçus pour une utilisation avec un entonnoir Büchner.
Marque: Robu™ 21403
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Résistent aux acides, aux alcalis, aux solvants et même à des températures allant jusqu’à 540°C
- Aspiration par filtration
- Forme de type Büchner
Spécification
190 mm extérieur ; 180 mm intérieur | |
30 mm | |
206 mm | |
Entonnoir de filtration |
4000 ml | |
Verre borosilicaté | |
16 à 40 mu;m |