Learn More
Robu™ Entonnoir de filtration
Les entonnoirs de filtration Robu™ sont conçus pour une utilisation avec un entonnoir Büchner.
55.20€ - 540.00€
Spécification
Matériau | Verre borosilicaté |
---|---|
Type de produit | Entonnoir de filtration |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10194121
|
Robu™
21120 |
125 ml |
55.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10225841
|
Robu™
21114 |
1000 ml |
203.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10614302
|
Robu™
21403 |
4000 ml |
540.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Résistent aux acides, aux alcalis, aux solvants et même à des températures allant jusqu’à 540°C
- Aspiration par filtration
- Forme de type Büchner
Spécification
Verre borosilicaté | |
Entonnoir de filtration |