missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ROBU VitraPOR™ Filter Funnel with Standard Joint
Filter Funnel with fused filter disc.
Marque: ROBU VitraPOR™ 47024
Informations supplémentaires : Poids : 0.06460kg
Description
- Avec disque filtrant fusionné
- Très résistant à la plupart des produits chimiques et à des températures allant jusqu’à 500°C
Spécification
5 mL | |
39 mm | |
4 |
Verre borosilicaté 3.3 | |
NSK 14/23 | |
2/Bte |