Learn More
BRAND™ Supports d’entonnoir à filtration
Plaques en polypropylène avec tige de support en aluminium
Marque:  BRAND™ 74506
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 1.16000kg
Code produit. 10212091
  • 190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-12-2022
Description
  • Fabriqués à partir de plaques en polypropylène avec tige de support en aluminium
  • Hauteur réglable de l’entonnoir
  • La tige de support a un diamètre de 12,7 mm, mesure 595 mm de long
  • Fournis individuellement
  • Spécification
    Spécification
    PP
    250 x 140 mm
    1
    2 entonnoirs
    Pour 2 entonnoirs à filtre