Learn More
BRAND™ Supports d’entonnoir à filtration
Plaques en polypropylène avec tige de support en aluminium
188.49€ - 245.00€
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10018020
|
BRAND™
74511 |
4 entonnoirs |
245.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10212091
|
BRAND™
74506 |
2 entonnoirs |
188.49€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Fabriqués à partir de plaques en polypropylène avec tige de support en aluminium
- Hauteur réglable de l’entonnoir
- La tige de support a un diamètre de 12,7 mm, mesure 595 mm de long
- Fournis individuellement
Spécification
Polypropylène | |
1 |