Learn More
BRAND™ Supports d’entonnoir à filtration
Plaques en polypropylène avec tige de support en aluminium
Marque: BRAND™ 74511
201.10 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Fabriqués à partir de plaques en polypropylène avec tige de support en aluminium
- Hauteur réglable de l’entonnoir
- La tige de support a un diamètre de 12,7 mm, mesure 595 mm de long
- Fournis individuellement
Spécification
Polypropylène | |
4 entonnoirs | |
450 x 140 mm | |
1 |