Learn More
Kartell™ Pompes de filtration et à vide
Empêchent le retour d’eau lorsque la pression chute. Les pompes à vide et de filtration Kartell™ sont utiles pour tout système de tubulure et ligne de vide.
Marque: Kartell™ 0041900
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Description
Empêche le reflux d’eau lorsque la pression baisse.Les pompes de filtration et les pompes à vide Kartell™ sont utiles pour n’importe quel système de tubulure et ligne de vide.
- Avec embouts coniques rainurés
- Pression de fonctionnement maximale de sécurité : 0,07 bar à température ambiante (20°C)
Spécification
Soupape antiretour | |
Autoclavables | |
Pour tout système de tubulure et ligne de vide | |
1/boîte | |
135°C |
Dia. ext. nominal : 12/13/15 mm ; Dia. ext. Valley : 9,5/12,5 mm ; Tubes de connecteur coniques : 9,5/12,5 mm | |
Disque intérieur en PP, Dutral | |
-20°C | |
0,07 à 2 bar |