Learn More
Kartell™ Pompes de filtration et à vide
Empêchent le retour d’eau lorsque la pression chute. Les pompes à vide et de filtration Kartell™ sont utiles pour tout système de tubulure et ligne de vide.
4.75€ - 25.75€
Spécification
Type de produit | Soupape antiretour |
---|---|
Autoclavable | Autoclavables |
Matériau | Disque intérieur en PP, Dutral |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -20°C |
Quantité d’emballage | 1/boîte |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11919888
|
Kartell™
0041800 |
Dia. ext. nominal : 8/9/10 mm ; dia. ext. Valley : 7,8/10,0 mm ; tubes de connecteur coniques : 7,8/10,0 mm |
25.75€
10 pièces |
Expédition estimée: 04-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10602132
|
Kartell™
0041900 |
Dia. ext. nominal : 12/13/15 mm ; Dia. ext. Valley : 9,5/12,5 mm ; Tubes de connecteur coniques : 9,5/12,5 mm |
4.75€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Empêche le reflux d’eau lorsque la pression baisse.Les pompes de filtration et les pompes à vide Kartell™ sont utiles pour n’importe quel système de tubulure et ligne de vide.
- Avec embouts coniques rainurés
- Pression de fonctionnement maximale de sécurité : 0,07 bar à température ambiante (20°C)
Spécification
Soupape antiretour | |
Disque intérieur en PP, Dutral | |
1/boîte | |
135°C |
Autoclavables | |
-20°C | |
0,07 à 2 bar |